Learn More
(2-Bromethyl)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.064 g/mol
30.45 € - 69.85 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 103-63-9 |
---|---|
Summenformel | C8H9Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 185.064 |
MDL-Nummer | MFCD00000240 |
InChI-Schlüssel | WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide |
PubChem CID | 7666 |
IUPAC-Name | 2-Bromethylbenzol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11404194
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12528.22 |
100 g |
30.45 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11414194
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12528.36 |
500 g |
69.85 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
(2-Bromoethyl)benzene is used in the preparation of phenelzine by reacting with hydrazine. It is also used as a starting material to prepare various beta-phenethyl derivatives, active pharmaceutical ingredients, and fragrances. It finds application as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen(2-Bromethyl)benzol wird bei der Herstellung von Phenelzin durch Reaktion mit Hydrazin verwendet. Es wird auch als Ausgangsmaterial für die Herstellung verschiedener beta-Phenethylderivate, pharmazeutischer Wirkstoffe und Duftstoffe verwendet. Es findet Anwendung als Flammschutzmittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
103-63-9 | |
185.064 | |
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N | |
7666 | |
C1=CC=C(C=C1)CCBr |
C8H9Br | |
MFCD00000240 | |
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide | |
2-Bromethylbenzol |
Spezifikation
(2-Bromoethyl)benzene | |
-56°C | |
220°C to 221°C | |
C8H9Br | |
1.556 | |
507487 | |
Miscible with ether and benzene. Immiscible with water. | |
C1=CC=C(C=C1)CCBr | |
185.064 | |
185.06 |
103-63-9 | |
1.355 | |
89°C (192°F) | |
C6H5(CH2)2Br | |
MFCD00000240 | |
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide | |
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N | |
2-Bromethylbenzol | |
7666 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P312-P315-P330-P353-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H302-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 203-130-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CY9032000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen