Learn More
2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10376804
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Chemische Identifikatoren
CAS 869901-04-2
Summenformel C10H13BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 241.132
MDL-Nummer MFCD09817465
InChI-Schlüssel UFXKRINLXMWRES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-ylpyridine, pyridine,2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl, 6-bromomethyl-2-pyrrolidinylpyridine, 1-6-bromomethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, pyridine, 2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 24229482
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridin
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 241.13
Reinheit (%) 97%