Learn More
2-Brompyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56423-63-3 | C4H3BrN2 | 159.99 g/mol
84.82 € - 276.38 €
Chemische Identifikatoren
CAS 56423-63-3
Summenformel C4H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 159.99
InChI-Schlüssel WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, bromo, bromopyrazine, pyrazine, 2-bromo, 5-bromopyrazine, brom-pyrazin, 2-bromanylpyrazine, pubchem18036, acmc-209lsg, 2-bromopyrazine, pyrazine, bromo-9ci
PubChem CID 642800
IUPAC-Name 2-Brompyrazin
SMILES C1=CN=C(C=N1)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15492222
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
458160010
1 g
84.82 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15402232
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
458160050
5 g
276.38 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
56423-63-3
159.99
pyrazine, bromo, bromopyrazine, pyrazine, 2-bromo, 5-bromopyrazine, brom-pyrazin, 2-bromanylpyrazine, pubchem18036, acmc-209lsg, 2-bromopyrazine, pyrazine, bromo-9ci
2-Brompyrazin
C4H3BrN2
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
642800
C1=CN=C(C=N1)Br
Spezifikation
2-Bromopyrazine
Echt
Glasflasche
pyrazine, bromo, bromopyrazine, pyrazine, 2-bromo, 5-bromopyrazine, brom-pyrazin, 2-bromanylpyrazine, pubchem18036, acmc-209lsg, 2-bromopyrazine, pyrazine, bromo-9ci
C1=CN=C(C=N1)Br
159.99
159.99
56423-63-3
94% min. (GC)
C4H3BrN2
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
2-Brompyrazin
642800
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI
GHS-Signalwort: Gefahr
Produktidentifikator
  • 2-Bromopyrazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.