Learn More
2'-Chlor-3'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
33.96 € - 142.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 129322-82-3 |
---|---|
Summenformel | C9H6ClF3O |
Molekulargewicht (g/mol) | 222.591 |
MDL-Nummer | MFCD09832253 |
InChI-Schlüssel | IQGXHYRICLUDTC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2'-chloro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-chloro-3-trifluoromethyl benzene, 1-2-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone |
PubChem CID | 14793277 |
IUPAC-Name | 1-[2-Chlor-3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=C(C(=CC=C1)C(F)(F)F)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15424947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32247.03 |
1 g | N/A | ||||||
15434947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32247.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
129322-82-3 | |
222.591 | |
IQGXHYRICLUDTC-UHFFFAOYSA-N | |
14793277 | |
CC(=O)C1=C(C(=CC=C1)C(F)(F)F)Cl |
C9H6ClF3O | |
MFCD09832253 | |
2'-chloro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-chloro-3-trifluoromethyl benzene, 1-2-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone | |
1-[2-Chlor-3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanon |
Spezifikation
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone | |
C9H6ClF3O | |
MFCD09832253 | |
IQGXHYRICLUDTC-UHFFFAOYSA-N | |
1-[2-Chlor-3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanon | |
14793277 | |
97% |
129322-82-3 | |
1.482 | |
2'-chloro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-chloro-3-trifluoromethyl benzene, 1-2-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone | |
CC(=O)C1=C(C(=CC=C1)C(F)(F)F)Cl | |
222.591 | |
222.6 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen