Learn More
2-Chlor-4,6-Diphenyl-1,3,5-Triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7031912
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 3842-55-5 | C15H10ClN3 | 267.716 g/mol
A rational synthesis of kyaphenine (2:4:6-triphenyl-1:3:5-triazine) has been effected by reaction of 2-chloro-4:6-diphenyl-1:3:5-triazine with phenylmagnesium bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine rationale Synthese von Kyaphenin (2:4:6-Triphenyl-1:3:5-Triazin) wurde durch Reaktion von 2-Chlor-4:6-Diphenyl-1:3:5-Triazin mit Phenylmagnesiumbromid bewirkt.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3842-55-5
Summenformel C15H10ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 267.716
MDL-Nummer MFCD05738885
InChI-Schlüssel DDGPPAMADXTGTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, diphenyl chloro-s-triazine, 4,6-diphenyl-2-chloro-s-triazine, acmc-1ctho, 2-chloro4,6-diphenyl-s-triazine, s-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 2,6-diphenyl-4-chloro-1,3,5-triazine, 1,3,5-riazine, 2-hloro-4,6-iphenyl, 1,3,5-triazine,2-chloro-4,6-diphenyl
PubChem CID 19698
IUPAC-Name 2-Chlor-4,6-Diphenyl-1,3,5-Triazin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NC(=N2)Cl)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 267.72
Reinheit (%) 97%