Learn More
2-Chlor-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11446907
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 932-32-1 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
2-Chloro-N-methylaniline is used to produce 1-methyl-2-thioacetylpyrrole in the presence of reagent Lawesson's reagent and solvent tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-N-methylanilin wird zur Herstellung von 1-Methyl-2-Thioacetylpyrrol in Gegenwart des Lawesson-Reagenzes und des Lösungsmittels Tetrahydrofuran verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 932-32-1
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.598
MDL-Nummer MFCD00045170
InChI-Schlüssel WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-n-methyl, n1-methyl-2-chloroaniline, 2-chloro-n-methylbenzenamine, o-chlormonomethylanilin, 2-chlor-n-methylaniline, 2-chloro-n-methyl aniline, 2-chloro-n-methyl-aniline, 2-methylamino chlorobenzene, 2-chloranyl-n-methyl-aniline
PubChem CID 136736
IUPAC-Name 2-Chlor-N-methylanilin
SMILES CNC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-methylaniline
Dichte 1.15
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.58
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2802444
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 97%