Learn More
(2-Chlorphenyl)methansulfonylchlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-3175002
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 77421-13-7
Summenformel C7H6Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.08
MDL-Nummer MFCD04116369
InChI-Schlüssel CHPZYFXSICSCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 2-chlorophenyl methyl sulfone, pubchem5500, acmc-1bfc0, 2-chlorobenzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-phenyl methanesulfonyl chloride, 2-chlorophenyl methane-sulfonyl chloride
PubChem CID 2757801
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)methansulfonylchlorid
SMILES ClC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Menge 250 mg
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 97%