Learn More
(2-Cyanoethyl)triethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 919-31-3 | C9H19NO3Si | 217.34 g/mol
48.55 € - 126.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 919-31-3 |
---|---|
Summenformel | C9H19NO3Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 217.34 |
MDL-Nummer | MFCD00019851 |
InChI-Schlüssel | GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f |
PubChem CID | 13522 |
IUPAC-Name | 3-Triethoxysilylpropannitril |
SMILES | CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11302216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03543.14 |
25 g |
48.55 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11312216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03543.22 |
100 g |
126.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane is an ethoxylated silicate that has been used as a coating for aluminum and quartz.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen(2-Cyanoethyl)triethoxysilan ist ein ethoxyliertes Silikat, das als Beschichtung für Aluminium und Quarz verwendet wurde.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
Chemical Identifiers
919-31-3 | |
217.34 | |
GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N | |
13522 | |
CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC |
C9H19NO3Si | |
MFCD00019851 | |
3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f | |
3-Triethoxysilylpropannitril |
Specifications
224°C to 225°C | |
919-31-3 | |
MFCD00019851 | |
100°C (212°F) | |
Hydrolyzes in water. | |
CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC | |
217.34 | |
217.34 | |
1.413 | |
0.98 |
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane | |
C9H19NO3Si | |
1776392 | |
3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f | |
GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N | |
3-Triethoxysilylpropannitril | |
13522 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 213-050-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VV2750000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen