Learn More
2-Cyclohexyloxypyridin-5-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11444590
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916792-16-0
Summenformel C12H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.257
MDL-Nummer MFCD08060944
InChI-Schlüssel KTDSNAKFASLMHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclohexyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclohexyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclohexyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 42553152
IUPAC-Name 6-Cyclohexyloxypyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1CCC(CC1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 97%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis