Learn More
2-Cyclopentylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7045929
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4884-24-6
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00051419
InChI-Schlüssel CWZGKTMWPFTJCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-cyclopentylcyclopentanone, 1,1'-bicyclopentyl-2-one, bicyclopentyl-2-one, 1,1'-bi cyclopentan-2-one, bicyclopentylone, acmc-1aqra, 2-cyclopentyl cyclopentanone, cyclopentanone, 2-cyclopentyl
PubChem CID 21003
IUPAC-Name 2-Cyclopentylcyclopentan-1-on
SMILES O=C1CCCC1C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclopentylcyclopentanone
Dichte 0.98
Siedepunkt 230°C to 233°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 5 g
Beilstein 1306869
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 99%