Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyzytidin, +99 %
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 226720010
77.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10073060
  • 78.00 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
951-77-9
227.22
CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
13711
4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
C9H13N3O4
MFCD00006547
2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
CHEBI:15698
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spezifikation
2'-Deoxycytidine
99.0
209°C to 211°C
Echt
Glasflasche
MFCD00006547
2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
13711
227.22
Kristallpulver
951-77-9
100.0
Weiß
99% min. (HPLC)
C9H13N3O4
1 g
Solubility in water: soluble
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
227.22
CHEBI:15698
99+%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2`-Deoxycytidine
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation