Learn More
Alfa Aesar™ 2-Ethoxybenzoylchlorid, 98 %
Catalog No. p-7047131
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 42926-52-3
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD00016348
InChI-Schlüssel MDKAAWDKKBFSTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3016397
IUPAC-Name 2-Ethoxybenzoylchlorid
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxybenzoyl chloride
Siedepunkt 114°C to 118°C (5 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Synonym o-ethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzoylchloride, acmc-209jrt, 2-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxybenzoic acid chloride, ksc491c5l, 2-ethoxybenzoyl chloride
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 98%