Learn More
2-Fluor[1,1-Biphenyl]-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Strukturformel | FC6H4C6H4CO2H |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2'-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylat |
Formelmasse | 216.21 |
Reinheit (%) | 95% |