Learn More
2-Fluor-6 -Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 78495-63-3 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
15.38 € - 51.46 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 78495-63-3 |
---|---|
Summenformel | C7H8BFO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 169.946 |
MDL-Nummer | MFCD02179483 |
InChI-Schlüssel | XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacid, 6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 3-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209pef |
PubChem CID | 3294524 |
IUPAC-Name | (2-Fluor-6-methoxyphenyl)boronsäure |
SMILES | B(C1=C(C=CC=C1F)OC)(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11302009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26064.03 |
1 g |
15.38 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11312009
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26064.06 |
5 g |
51.46 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
78495-63-3 | |
169.946 | |
XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N | |
3294524 | |
B(C1=C(C=CC=C1F)OC)(O)O |
C7H8BFO3 | |
MFCD02179483 | |
2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacid, 6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 3-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209pef | |
(2-Fluor-6-methoxyphenyl)boronsäure |
Spezifikation
2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid | |
124°C to 126°C | |
MFCD02179483 | |
XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N | |
(2-Fluor-6-methoxyphenyl)boronsäure | |
3294524 | |
98% |
78495-63-3 | |
C7H8BFO3 | |
2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacid, 6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 3-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209pef | |
B(C1=C(C=CC=C1F)OC)(O)O | |
169.946 | |
169.95 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen