Learn More
2-Heptylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10112850
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 123-82-0 | C7H17N | 115.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-82-0
Summenformel C7H17N
Molekulargewicht (g/mol) 115.22
MDL-Nummer MFCD00008101
InChI-Schlüssel VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
PubChem CID 5603
IUPAC-Name Heptan-2-amin
SMILES CCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Heptylamine
Namenshinweis ≥98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7680g/mL
Siedepunkt 142.0°C to 144.0°C
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Brechungsindex 1.4175 to 1.4195
Menge 100 mL
Beilstein 04,194
Merck Index 15,9982
Relative Dichte 0.768
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, petroleum ether,, chloroform and benzene
Formelmasse 115.22
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Heptylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.