Learn More
2-Hexanon, Reagenzienqualität, 98 %, Honeywell™
Catalog No. p-7120063 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-78-6
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00009482
InChI-Schlüssel QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Hexanon, Hexanon, 2-Oxohexan, Propylaceton, N-Butylmethylketon, Buylmethylketon, Methylbutylketon, Methyl-n-Butylketon, Hexanon-2, Keton, Butylmethyl
PubChem CID 11583
IUPAC-Name Hexan-2-on
SMILES CCCCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hexanon
Schmelzpunkt -57 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.812 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 127 °C
Flammpunkt 23 °C (73.4 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3COCH3
Brechungsindex n20/D 1.401 (Lit.)
Menge 10 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1737676
Formelmasse 100.16 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Physikalische Form Flüssig