Learn More
2-Mesitylethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7044746
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6950-92-1
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.25
MDL-Nummer MFCD00020609
InChI-Schlüssel FQZPTDPHVFTOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylethanol, 2-hydroxyethylmesitylene, 2-hydroxyethyl mesitylene, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanol, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethan-1-ol, 2,4,6-trimethylphenethylalcohol, 2-mesitylethan-1-ol, acmc-20ans7, 2,4,6-trimethylbenzeneethanol, 2,4,6-trimethylphenethyl alcohol
PubChem CID 81389
IUPAC-Name 2-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethanol
SMILES CC1=CC(C)=C(CCO)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mesitylethanol
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 1 g
Beilstein 1938400
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 98%