Learn More
2-Methyl-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-3522459
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 20949-84-2
Summenformel C5H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 127.16
MDL-Nummer MFCD06655197
InChI-Schlüssel AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763191
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd
SMILES CC1=NC(C=O)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formelmasse 127.17
Reinheit (%) 97%