Learn More
2-Methyl-3-(Pentafluorothio)Benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11316779
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261952-16-3
Summenformel C9H8BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 253.06
MDL-Nummer MFCD01631608
InChI-Schlüssel YSABBOPLIUMXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzylbromide, acmc-209wwf, ksc497q9n, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 2775617
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2-Methyl-3-(Trifluormethyl)benzol
SMILES CC1=C(CBr)C=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Siedepunkt 72°C (1 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1760
Formelmasse 253.06
Reinheit (%) 97%