Learn More
2-Methylhexanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11324806
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
CAS: 41693-47-4 | C7H13ClO | 148.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41693-47-4
Summenformel C7H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 148.63
MDL-Nummer MFCD01318644
InChI-Schlüssel WKEBLSOTVYFYKY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylcaproyl chloride, 2-methyl hexanoyl chloride, hexanoyl chloride,2-methyl
PubChem CID 3458543
IUPAC-Name 2-Methylhexanoylchlorid
SMILES CCCCC(C)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylhexanoyl chloride
Dichte 0.957
Siedepunkt 163°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 10 g
UN-Nummer UN2920
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 148.63
Reinheit (%) 97%