Learn More
2-Nitrobenzoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-3779299 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 610-14-0 | C7H4ClNO3 | 185.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-14-0
Summenformel C7H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.57
MDL-Nummer MFCD00007131
InChI-Schlüssel BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
PubChem CID 11875
IUPAC-Name 2-Nitrobenzoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzoyl chloride
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17°C to 20°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 148°C to 149°C (9.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4COCl
Brechungsindex 1.5666 to 1.5686
Menge 5 g
Relative Dichte 1.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 185.57
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.