Learn More
2-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11409453
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 88-75-5 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
2-Nitrophenol is a building block used as an acid-base indicator and corrosion inhibitor for aluminum-copper alloy. It is also used to make dyes, paint coloring, rubber chemicals, and substances that kill molds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitrophenol ist ein Baustein, der als Säure-Basen-Indikator und Korrosionsschutzmittel für Aluminium-Kupfer-Legierungen verwendet wird. Es wird auch zur Herstellung von Farbstoffen, Farben, Gummichemikalien und Substanzen verwendet, die Schimmelpilze töten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.1 g/l bei 20 °C), Ethanol, Chloroform, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-75-5
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00011688
InChI-Schlüssel IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
IUPAC-Name 2-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenol
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 214°C to 216°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Geruch Phenol-like
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1663
Beilstein 775403
Merck Index 14,6620
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.1g/L at 20°C),ethanol,chloroform,alcohol,and acetone.
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 98%