Learn More
2-Nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11469833
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 601-89-8 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
It is used in the synthesis of porous materials by 2-nitroresorcinol/cyanuric chloride thermal polycondensation in emulsions. It is used as an active pharmaceutical intermediate and an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese poröser Ausgangsstoffe durch thermische Polykondensation von 2-Nitroresorcinol/Cyanurchlorid in Emulsionen verwendet. Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 601-89-8
Summenformel C6H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 155.11
MDL-Nummer MFCD00007124
InChI-Schlüssel ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid
PubChem CID 11760
IUPAC-Name 2-Nitrobenzol-1,3-diol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroresorcinol
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2048819
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formelmasse 155.11
Reinheit (%) 98%