Learn More
2-Phenylpiperazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7029070
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 5271-26-1 | C10H14N2 | 162.236 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5271-26-1
Summenformel C10H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.236
MDL-Nummer MFCD01871362
InChI-Schlüssel RIMRLBGNCLMSNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-piperazine, piperazine, 2-phenyl, 2-phenylpiperazin, 3-phenylpiperazine, 2-phenyl piperazine, pubchem8559, acmc-20a0jb, rs-2-phenylpiperazine, 2-phenylpiperazine, +,--2-phenyl-piperazine
PubChem CID 250673
IUPAC-Name 2-Phenylpiperazin
SMILES C1CNC(CN1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpiperazine
Schmelzpunkt 83°C to 87°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 162.24
Reinheit (%) 96%