Learn More
(2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
56.40 € - 147.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-35-0
Summenformel C10H15N3S
Molekulargewicht (g/mol) 209.311
MDL-Nummer MFCD09025861
InChI-Schlüssel FFHDQWVSXSKWLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, 1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methylamine
PubChem CID 18525849
IUPAC-Name (2-Thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
SMILES C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10752514
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC50513CB
250 mg
56.40 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10693055
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC50513DA
1 g
147.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
886851-35-0
209.311
FFHDQWVSXSKWLF-UHFFFAOYSA-N
18525849
C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
C10H15N3S
MFCD09025861
2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, 1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methylamine
(2-Thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
Spezifikation
(2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine
96.5
97%
MFCD09025861
FFHDQWVSXSKWLF-UHFFFAOYSA-N
(2-Thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
18525849
97%
886851-35-0
100.0
C10H15N3S
2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, 1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methylamine
C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
209.311
209.32
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.