Learn More
2-Thiophencarbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-199679 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-31-2
Summenformel C5H3NS
Molekulargewicht (g/mol) 109.15
MDL-Nummer MFCD00005416
InChI-Schlüssel CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
PubChem CID 66087
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbonitril
SMILES C1=CSC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiophenecarbonitrile
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 192°C
Flammpunkt 53°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5620 to 1.564
Menge 10 mL
Beilstein 18,29
Relative Dichte 1.17
Formelmasse 109.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit