Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7047802
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175676-65-0
Summenformel C7H6BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD01320763
InChI-Schlüssel AIJCNTOYZPKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-trifluormethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 2-trifluormethoxyphenylboronic acid, o-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boranediol, boronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2777204
IUPAC-Name [2-(Trifluormethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Menge 250 mg
Beilstein 8766167
Formelmasse 205.93
Reinheit (%) 98%