Learn More
2-(Trifluormethyl)nicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15444487
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131747-43-8
Summenformel C7H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
MDL-Nummer MFCD01862052
InChI-Schlüssel BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-trifluoromethylnicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem12728, acmc-1c9gb, trifluoromethylnicotinic acid
PubChem CID 2777547
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(N=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Menge 1 g
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 97%