Learn More
2-(Trimethylsilyl)thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7026098
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 79265-30-8 | C6H11NSSi | 157.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79265-30-8
Summenformel C6H11NSSi
Molekulargewicht (g/mol) 157.31
MDL-Nummer MFCD00066274
InChI-Schlüssel VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq
PubChem CID 588453
IUPAC-Name Trimethyl(1,3-thiazol-2-yl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trimethylsilyl)thiazole
Dichte 0.985
Siedepunkt 53°C to 55°C (10 mmHg)
Flammpunkt 57°C (135°F)
Brechungsindex 1.497
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 157.31
Reinheit (%) 97%