Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrack, Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Passen in einen Ausschwingbecher für einfacheres Zentrifugieren von Röhrchen mit kundenspezifischer Größe/Anzahl.
Marke: Ohaus™ 30314865
171.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ermöglicht das Zentrifugieren von Röhrchen in kundenspezifischer Größe bzw. Anzahl
- Geeignet für den Einsatz in Bechern für Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Spezifikation
1 x 85 ml | |
R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren | |
1 |
38 | |
Gestell, 1 x 85 ml D 38 mm RB, 2/Packung, V2 | |
2 |