Learn More
3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-3522465
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 885465-97-4
Summenformel C10H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 189.232
MDL-Nummer MFCD06797781
InChI-Schlüssel YJMGIEKCDQXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 3-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-thiazolyl
PubChem CID 18525725
IUPAC-Name 3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=NC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 97%