Learn More
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11468816
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1760-24-3
Summenformel C8H22N2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 222.36
MDL-Nummer MFCD00008173
InChI-Schlüssel PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
IUPAC-Name N'-(3-Trimethoxysilylpropyl)ethan-1,2-diamin
SMILES CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 261°C to 263°C
Chemischer Name oder Material 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 636230
Flammpunkt 136°C (276°F)
Formelmasse 222.36
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Brechungsindex 1.442
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.01