Learn More
3-(2 -Methyl-1,3 -Dioxolan-2 -yl)benzenboronsäure, 97 %
Catalog No. 15400556
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-50-2
Summenformel C10H13BO4
Molekulargewicht (g/mol) 208.02
MDL-Nummer MFCD04973736
InChI-Schlüssel NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl
PubChem CID 3674880
IUPAC-Name [3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]boronsäure
SMILES CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Menge 1 g
Formelmasse 208.02
Reinheit (%) 97%