Learn More
3-(2 -Methyl-1,3 -Dioxolan-2 -yl)benzenboronsäure, 97 %
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 100°C to 104°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 208.02 |
Reinheit (%) | 97% |