Learn More
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
27.40 € - 77.30 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 26815-13-4 |
---|---|
Summenformel | C12H17NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 207.273 |
MDL-Nummer | MFCD09064988 |
InChI-Schlüssel | CMVPGTWBRBJOQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 3-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde |
PubChem CID | 10727031 |
IUPAC-Name | 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyd |
SMILES | CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10422834
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59404CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
27.40 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10652885
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59404DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
77.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
26815-13-4 | |
207.273 | |
CMVPGTWBRBJOQR-UHFFFAOYSA-N | |
10727031 | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C=O |
C12H17NO2 | |
MFCD09064988 | |
3-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 3-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde | |
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyd |
Spezifikation
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde | |
94.5 | |
95% | |
MFCD09064988 | |
CMVPGTWBRBJOQR-UHFFFAOYSA-N | |
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyd | |
10727031 | |
95% |
26815-13-4 | |
100.0 | |
C12H17NO2 | |
3-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 3-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C=O | |
207.273 | |
207.27 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr