Learn More
3,3-Dimethylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11347559
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein Interesse an den Sexuallockstoffen des Baumwollkapselkäfers veranlasste eine Untersuchung alternativer Synthesen des Ausgangsmaterials, 3,3-Dimethylcyclohexanon.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2979-19-3
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.20
MDL-Nummer MFCD00040178
InChI-Schlüssel ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylcyclohexane-1-one, 3,3-dimethyl-cyclohexanone, 3,3-dimethylcyclohexanon, acmc-209hb2, 3,3-dimethyl cyclohexanone, ksc497k3f, 3,3-dimethyl-cyclohexan-1-one, zvjqbbyavpaflx-uhfffaoysa
PubChem CID 76322
IUPAC-Name 3,3-Dimethylcyclohexan-1-on
SMILES CC1(C)CCCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethylcyclohexanone
Dichte 0.91
Siedepunkt 175°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 1 g
UN-Nummer UN1224
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 97%