Learn More
3,3-Dimethylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein Interesse an den Sexuallockstoffen des Baumwollkapselkäfers veranlasste eine Untersuchung alternativer Synthesen des Ausgangsmaterials, 3,3-Dimethylcyclohexanon.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Ein Interesse an den Sexuallockstoffen des Baumwollkapselkäfers veranlasste eine Untersuchung alternativer Synthesen des Ausgangsmaterials, 3,3-Dimethylcyclohexanon.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3-Dimethylcyclohexanone |
Dichte | 0.91 |
Siedepunkt | 175°C |
Flammpunkt | 59°C (138°F) |
Brechungsindex | 1.447 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1224 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 126.2 |
Reinheit (%) | 97% |