Learn More
3,3-Dimethylglutarsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-3778387 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 4839-46-7 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4839-46-7
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00002716
InChI-Schlüssel DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid
PubChem CID 20984
ChEBI CHEBI:68502
IUPAC-Name 3,3-Dimethylpentanedioesäure
SMILES CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Dimethylglutaric acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98.0°C to 102.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 290.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2C(CH3)2CH2CO2H
Menge 25 g
Beilstein 02, 684
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether,sparingly soluble in benzene and chloroform,insoluble in low-boiling petroleum fractions
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethylglutaric acid