Learn More
3,4,5-Tribrom-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11429902
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 17635-44-8 | C3HBr3N2 | 304.767 g/mol
2,4,5-Tribromoimidazole(2,4,5-TBI) on condensation with sugar precursors yields 2,4,5-TBI nucleosides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,5-Tribromimidazol (2,4,5-TBI) bei Kondensation mit Zuckervorstufen ergibt 2,4,5-TBI-Nukleoside. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17635-44-8
Summenformel C3HBr3N2
Molekulargewicht (g/mol) 304.767
MDL-Nummer MFCD00040248
InChI-Schlüssel TXQKCKQJBGFUBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-tribromopyrazole, 1h-pyrazole, 3,4,5-tribromo, pyrazole, 3,4,5-tribromo, acmc-1c9yo, 3,4,5-tribromo pyrazole, ksc497i1h, #, 3,4,5-tribromo-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 627674
IUPAC-Name 3,4,5-Tribrom-1H-Pyrazol
SMILES C1(=C(NN=C1Br)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 184°C to 188°C
Geruch Odorless
Menge 100 g
Beilstein 113501
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Formelmasse 304.78
Reinheit (%) 97%