Learn More
3,4-Dibromthiophen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11408773
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3141-26-2
Summenformel C4H2Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.93
MDL-Nummer MFCD00005465
InChI-Schlüssel VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18452
IUPAC-Name 3,4-Dibromthiophen
SMILES BrC1=CSC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dibromothiophene
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Dichte 2.188
Siedepunkt 221°C to 222°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.64
Menge 25 g
Beilstein 107642
Synonym thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493
Formelmasse 241.94
Reinheit (%) ≥98%