Learn More
3,4-Dichloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-104431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-76-1
MDL-Nummer MFCD00007768
InChI-Schlüssel SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
PubChem CID 7257
ChEBI CHEBI:16767
IUPAC-Name 3,4-Dichloroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dichloroaniline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69.0°C to 73.0°C
Farbe Beige bis Braun
Siedepunkt 272.0°C
Flammpunkt 166°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5Cl2N
Strukturformel Cl2C6H3NH2
Menge 5 g
Beilstein 12, 626
Merck Index 15, 3063
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.06g/100mL in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,very soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene
Molekulargewicht (g/mol) 162.02
Formelmasse 162.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichloroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.