Learn More
3,4-Dichlorbenzylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7043873
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 36480-40-7 | C7H6Cl2S | 193.085 g/mol
Reatant in the synthesis of substituted pyridazines. 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan helps to improve the semiconductor morphologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant in der Synthese von substituierten Pyridazinen. 3,4-Dichlorbenzylmercaptan hilft bei der Verbesserung der Halbleitermorphologien.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36480-40-7
Summenformel C7H6Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.085
MDL-Nummer MFCD00039651
InChI-Schlüssel CEGBRSQPRQXALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 3,4-dichlorobenzenemethanethiol, 3,4-dichlorophenyl methanethiol, 3,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 3,4-dichloro, acmc-1aex5, d0z0bb, 3,4-dichlorobenzylmercaptan, 3,4-dichloro-alpha-toluenethiol, 3,4-dichloro-phenyl-methanethiol
PubChem CID 118986
IUPAC-Name (3,4-Dichlorphenyl)methanthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CS)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Dichte 1.362
Siedepunkt 152°C to 153°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.607
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 3237473
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 193.1
Reinheit (%) 97%