Learn More
3,4-Difluorobenzonitril, 97 %, Maybridge
Catalog No. 10317124
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 64248-62-0
Summenformel C7H3F2N
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00011666
InChI-Schlüssel BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
PubChem CID 587203
IUPAC-Name 3,4-Difluorbenzonitril
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Difluorobenzonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CN
Menge 10 g
Formelmasse 139.1
Reinheit (%) 97%