Learn More
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2699422
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 159709-36-1
Formula molecolare C9H8OS2
Molecular Weight (g/mol) 196.282
Numero MDL MFCD00052282
InChI Key WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2778771
IUPAC Name 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-5-carbaldehyde
SMILES CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethylthieno[2, 3-b]thiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 97%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato