Learn More
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyd-Oxim, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10448022
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde oxime
CAS 25952-74-3
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H5Br2NO2
MDL-Nummer MFCD02180889
Menge 1 g
Synonym 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde oxime, 2,6-dibromo-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,6-dibromo-4-hydroxyimino methyl phenol, benzaldehyde,3,5-dibromo-4-hydroxy-, oxime, 2,6-dibromo-4-1e-hydroxyimino methyl phenol, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehydeoxime, hcndpekpqnqlbbbtqscaadpbip, hcndpekpqnqlbbbtqscaadpbi`, 2,6-dibromo-4-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,5-dienone, 2,6-bis bromanyl-4-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
InChI-Schlüssel NWAZSJXQHSKZJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES ONC=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 294.93
PubChem CID 5702797
Formelmasse 294.93
Reinheit (%) 97%