Learn More
3,5-Dibromobenzamid, Thermo Scientific™
Catalog No. 10452464
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-85-3
Summenformel C7H5Br2NO
Molekulargewicht (g/mol) 278.931
InChI-Schlüssel IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
IUPAC-Name 3,5-dibrombenzamid
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dibromobenzamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 278.93
Reinheit (%) 97%