Learn More
3,5-Dichlorphenylessigsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15409928
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 51719-65-4 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51719-65-4
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.034
MDL-Nummer MFCD01764671
InChI-Schlüssel RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid
PubChem CID 6452487
IUPAC-Name 2-(3,5-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorophenylacetic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 205.03
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest