Learn More
3,6-Dichlor-4-Methylpyridazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11450441
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19064-64-3
Summenformel C5H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 163.001
MDL-Nummer MFCD00006465
InChI-Schlüssel ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
PubChem CID 87923
IUPAC-Name 3,6-Dichlor-4-Methylpyridazin
SMILES CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Siedepunkt 149°C to 151°C (21 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 119573
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 97%