Learn More
3,6-Dichlorbenzo[b]thiophen-2-Carbonylchlorid, 95 %, Alfa Aesar™
Catalog No. p-7033324
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34576-85-7
Summenformel C9H3Cl3OS
Molekulargewicht (g/mol) 265.532
MDL-Nummer MFCD01108758
InChI-Schlüssel JCTLRFNZVZCAHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dichlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3,6-dichloro-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, acmc-1csvc, 3,6-dichlorobenzothiophene-2-carbonyl chloride, 3,6-di chlorobenzothiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3,6-dichloro, benzo b thiophene-2-carbonylchloride, 3,6-dichloro, 3,6-dichlorobenzo b-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2748328
IUPAC-Name 3,6-Dichloro-1-Benzothiophen-2-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=C2Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dichlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 265.55
Reinheit (%) 95%