Learn More
3-Acetylchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7031932
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 33021-53-3 | C11H9NO | 171.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33021-53-3
Summenformel C11H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 171.20
MDL-Nummer MFCD00030698
InChI-Schlüssel VMZYRGLKJCRGST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylquinoline, 1-quinolin-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-quinolinyl, 1-3-quinolinyl ethanone, 3-quinolylethanone, 3-acetyl-chinolin, methyl quinolinyl ketone, 1-quinolin-3-yl-ethanone, 1-quinolin-3-yl ethan-1-one, s-1-4-cyanophenyl ethanamine hydrochloride form
PubChem CID 5325612
IUPAC-Name 1-(quinolin-3-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylquinoline
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Siedepunkt 139°C (4 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 97%